Print…
Benzoato de lítio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid lithium salt
A16571.30 A16571.0B
A16571.30EA 129 EUR
A16571.30 A16571.0B
Benzoato de lítio ≥99%
Benzoato de lítio
Purity: 99+% CAS No.: 553-54-8 Molecular Formula: C7H5LiO2 Formula Weight: 128.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598089 Merck Reference: 14,5523 MDL No.: MFCD00035540
Fórmula: C₇H₅LiO₂
Peso Molecular: 128.06 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1.397 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035540
Número CAS: 553-54-8
EINECS: 209-042-6
Merck Index: 12,05547