Print…
4-Cyanobenzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110730050 110730250
ACRO110730050EA 39 EUR
ACRO110730050 ACRO110730250
4-Cyanobenzoic acid 99%
4-Cyanobenzoic acid
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 217…222 °C
Densidade: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002528
Número CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥95 %