Print…
Amostrador, Tubus
Fornecedor: BURKLE
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 195 EUR
223-1252 223-0083
Amostrador, Tubus
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
Amostrador para produtos fluidos a granel até aprox. 10 cm de diâmetro. Isto permite, por exemplo, a remoção de avelãs, misturas de chás, grãos ou artigos similares de sacas grandes.
  • Igualmente indicado para produtos a granel com grãos grosseiros
  • Feito de aço inoxidável V4A (1.4404)/AISI 316L
  • Geometria especial da ponta
Conforme a norma ISTA para sementes com 10 mm (trigo, aveia) e 5 mm (linhaça, ervilhaca) de comprimento.