Print…
Filtros de imersão
Fornecedor: DWK Life Sciences
258556107 258556201 258556304 258556407
511-0501EA 66.6 EUR
511-0501 511-0502 511-0503 511-0504
Filtros de imersão
Filtros Tubos de Filtração
Filtros de imersão autoclaváveis para filtração inversa. Aplicação típica: extracção de filtrado transparente (não dos resíduos).
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.