Ácido 3-Cianobenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23836.06
B23836.14
B23836.22
B23836.06EA
33.5
EUR
B23836.06
B23836.14
B23836.22
Ácido 3-Cianobenzoico ≥98%
Ácido 3-Cianobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 1877-72-1
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: 219-224°
Beilstein Reference: 1862566
Fórmula:
C₈H₅NO₂ Ponto de Fusão: 219…224 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002486 Número CAS: 1877-72-1 EINECS: 217-511-1 |