Print…
Ácido benzóico ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20172.180EA 31.2 EUR
20172.180 20172.260
Ácido benzóico ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Ácido benzóico
Fórmula: C₇H₆O₂
Ponto de ebulição: 249 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Densidade: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002398
Número CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ALCANCE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.7 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Melting point 121 - 123 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in absolute ethanol Max. 50 ppm
Insolubility in diluted ammonia Max. 50 ppm
Insolubility in NaOH 1 N Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Total Cl (Chlorine) Max. 50 ppm
Water Max. 0.3 %
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm