Print…
Ácido benzóico, Certipur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. padrão volumétrico, material de referência secundário para alcalimetria, rastreável ao Material de Referência Padrão NIST (SRM), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02401.0060 1.02401.0063
1.02401.0060EA 90.13 EUR
1.02401.0060 1.02401.0063
Ácido benzóico, Certipur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. padrão volumétrico, material de referência secundário para alcalimetria, rastreável ao Material de Referência Padrão NIST (SRM), Supelco®
Ácido benzóico
Merck have introduced into the range of Certipur® standards some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Fórmula: C₇H₆O₂
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Ponto de ebulição: 249
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Densidade: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002398
Número CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ALCANCE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 2.9 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 123 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.321 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 570 °C