Ácido benzóico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14062.0B
A14062.0I
A14062.30
A14062.0BEA
47.9
EUR
A14062.0B
A14062.0I
A14062.30
Ácido benzóico ≥99%
Ácido benzóico
Purity: 99%
CAS No.: 65-85-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 121°(250°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.32
Appearance: White
Odour: Weak, characteristic
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 636131
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00002398
Fórmula:
C₇H₆O₂ Peso Molecular: 122.12 g/mol Ponto de ebulição: 249 °C Ponto de Fusão: 121…124 °C Densidade: 1.32 Ponto de Inflamação: 121 °C (250 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002398 Número CAS: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 ALCANCE: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |