Print…
Ácido benzóico 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
221800010 221802500 221800050
ACRO221800010EA 137 EUR
ACRO221800010 ACRO221802500 ACRO221800050
Ácido benzóico 99.5% para análise
Ácido benzóico
Fórmula: C₇H₆O₂
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Ponto de ebulição: 249 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Ponto de Inflamação: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002398
Número CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ALCANCE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤4 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in chloroform)