Print…
Ácido benzóico 99%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149130010 149130025 149130250 149135000
ACRO149130010EA 41.3 EUR
ACRO149130010 ACRO149130025 ACRO149130250 ACRO149135000
Ácido benzóico 99%, extra_pure
Ácido benzóico
Fórmula: C₇H₆O₂
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Ponto de ebulição: 249 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Ponto de Inflamação: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002398
Número CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ALCANCE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of alcohol solution (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Color of molten substance ≤50 APHA