Print…
Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
A13172.30 A13172.0B A13172.0I
A13172.30EA 39 EUR
A13172.30 A13172.0B A13172.0I
Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99%
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 120-47-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 116-118° Boiling Point: 297-298° dec. Merck Reference: 14,3837 MDL No.: MFCD00002353
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 297…298 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Densidade: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002353
Número CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 14,3837