Print…
Benzoato de Propilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21958.0005 8.21958.0250
8.21958.0005EA 25.8 EUR
8.21958.0005 8.21958.0250
Benzoato de Propilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzoato de Propilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 231 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009370
Número CAS: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
Encomendar
Solubility 0.35 g/l (25 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 231 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.181 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4981 (25 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)