Print…
Éster metílico de ácido benzóico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl benzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22330.0100 8.22330.1000 8.22330.2500
8.22330.0100EA 27.5 EUR
8.22330.0100 8.22330.1000 8.22330.2500
Éster metílico de ácido benzóico para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzoic acid methyl ester
Fórmula: C₆H₅COOCH₃
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 199.6
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 1.0888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008421
Número CAS: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 0.157 g/l (30 °C)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (20 °C)
Flash Point 82 °C
Explosion Limit 8.6 - 20 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula C6H5COOCH3