Éster metílico de ácido benzóico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl benzoate
A12404.0B
A12404.0I
A12404.30
A12404.0BEA
72.7
EUR
A12404.0B
A12404.0I
A12404.30
Éster metílico de ácido benzóico ≥99%
Benzoic acid methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 93-58-3
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.094
Refractive Index: 1.5170
Appearance: Colourless
Melting Point: -12°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1072099
Merck Reference: 14,6024
MDL No.: MFCD00008421
Fórmula:
C₆H₅COOCH₃ Peso Molecular: 136.15 g/mol Ponto de ebulição: 198…200 °C Ponto de Fusão: –12 °C Densidade: 1.094 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008421 Número CAS: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Merck Index: 13,06052 |