Benzoato de Hexilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzoic acid hexyl ester
L06293.14
L06293.22
L06293.14EA
34.7
EUR
L06293.14
L06293.22
Benzoato de Hexilo ≥98%
Benzoato de Hexilo
Purity: 98+%
CAS No.: 6789-88-4
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 2048117
MDL No.: MFCD00051714
Fórmula:
C₁₃H₁₈O₂ Ponto de ebulição: 272 °C Densidade: 0,980 Ponto de Inflamação: 148 °C (298 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051714 Número CAS: 6789-88-4 EINECS: 229-856-5 |