Benzoato de etilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzoic acid ethyl ester
A13057.0E
A13057.22
A13057.36
A13057.0EEA
155
EUR
A13057.0E
A13057.22
A13057.36
Benzoato de etilo ≥99%
Benzoato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 93-89-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -34°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1908172
Merck Reference: 14,3766
MDL No.: MFCD00009109
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Peso Molecular: 150.18 g/mol Ponto de ebulição: 212…214 °C Ponto de Fusão: –34 °C Densidade: 1.049 Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009109 Número CAS: 93-89-0 EINECS: 202-284-3 Merck Index: 13,03802 |