Butil benzoato 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzoic acid butyl ester
A17010.0B
A17010.30
A17010.0BEA
92.9
EUR
A17010.0B
A17010.30
Butil benzoato 98%
Butil benzoato
Purity: 98%
CAS No.: 136-60-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1867073
Merck Reference: 14,1552
MDL No.: MFCD00009439
Fórmula:
C₁₁H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 250 °C Ponto de Fusão: –22 °C Densidade: 1,011 Ponto de Inflamação: 106 °C (222 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009439 Número CAS: 136-60-7 EINECS: 205-252-7 Merck Index: 14,1552 |