Print…
Butil benzoato 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 87.5 EUR
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
Butil benzoato 98+%
Butil benzoato
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 249…251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009439
Número CAS: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 13,01551
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %