3,4-Dihydroxybenzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14783.06
A14783.14
A14783.06EA
57.8
EUR
A14783.06
A14783.14
3,4-Dihydroxybenzonitrile ≥97%
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 17345-61-8
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 153-156° dec.
Beilstein Reference: 2082204
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016436
Fórmula:
C₇H₅NO₂ Ponto de ebulição: 311 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016436 Número CAS: 17345-61-8 EINECS: 241-367-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |