Print…
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
181720100 181720500
ACRO181720100EA 34.7 EUR
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
2,6-Dimethoxybenzonitrile
Fórmula: C₉H₉NO₂
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 119…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001788
Número CAS: 16932-49-3
EINECS: 241-000-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %