2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15868.06
A15868.14
A15868.06EA
68.4
EUR
A15868.06
A15868.14
2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
2,5-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 5312-97-0
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 2691937
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016375
Fórmula:
C₉H₉NO₂ Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 80…84 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016375 Número CAS: 5312-97-0 EINECS: 226-169-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |