Print…
4-Methoxybenzonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
158050250 158051000
ACRO158050250EA 78.2 EUR
ACRO158050250 ACRO158051000
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 256…257 °C (765 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001818
Número CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g