Print…
4-Nitrobenzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
128480250 128481000
ACRO128480250EA 53.1 EUR
ACRO128480250 ACRO128481000
4-Nitrobenzonitrile 97%
4-Nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 144…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007279
Número CAS: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
GC ≥96.0 %