Print…
3-Nitrobenzonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
173520250 173520050
ACRO173520250EA 46.2 EUR
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobenzonitrile 98%
3-Nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 165 °C (21 mmHg)
Ponto de Fusão: 115…119 °C
Densidade: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007194
Número CAS: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %