Print…
4-Aminobenzonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
164470100 164470500 164472500
ACRO164470100EA 37.4 EUR
ACRO164470100 ACRO164470500 ACRO164472500
4-Aminobenzonitrile 98%
4-Aminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 167 °C (1,1 -rr)
Ponto de Fusão: 83…87 °C
Densidade: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007821
Número CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to orange to grey-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥97.5 %