Print…
3-Aminobenzonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
173040250 173040050 173041000
ACRO173040250EA 80.7 EUR
ACRO173040250 ACRO173040050 ACRO173041000
3-Aminobenzonitrile 99%
3-Aminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 288…290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007756
Número CAS: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %