Print…
3-Aminobenzonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13995.09 A13995.18
A13995.09EA 39.7 EUR
A13995.09 A13995.18
3-Aminobenzonitrile 99%
3-Aminobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 2237-30-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 290° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007756
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 290 °C
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007756
Número CAS: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III