Anthranilonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
A12286.18
A12286.30
A12286.18EA
50
EUR
A12286.18
A12286.30
Anthranilonitrile 98%
Anthranilonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1885-29-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 145°(293°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 907187
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007631
Fórmula:
C₇H₆N₂ Ponto de ebulição: 286 °C Ponto de Fusão: 45…49 °C Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 145 °C (293 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007631 Número CAS: 1885-29-6 EINECS: 217-549-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |