Print…
Benzonitrilo zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cyanobenzene, Phenylcyanide
MQ200
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
8.01800.0100EA 28.6 EUR
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
Benzonitrilo zS, Sigma-Aldrich®
Benzonitrilo
Fórmula: C₇H₅N
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de ebulição: 190.7
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001770
Número CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01098
Encomendar
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -13 °C
Molar Mass 103.12 g/mol
Boiling Point 190 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 7.2 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C (experimental)