Print…
Benzonitrilo 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105540010 105540025
ACRO105540010EA 64 EUR
ACRO105540010 ACRO105540025
Benzonitrilo 99%, puro
Benzonitrilo
Fórmula: C₇H₅N
Ponto de ebulição: 188…191 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001770
Número CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %