Print…
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
345940010 345940050
ACRO345940010EA 124 EUR
ACRO345940010 ACRO345940050
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 99%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de Fusão: 226…227 °C
Número MDL : MFCD00016592
Número CAS: 35094-87-2
Encomendar
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %