Print…
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13745.06 A13745.14
A13745.06EA 57.4 EUR
A13745.06 A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2144-08-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 2328658
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 332 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 159…163 °C
Densidade: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003325
Número CAS: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2