Print…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
37520-100G 37520-25G
SIAL37520-100GEA 328 EUR
SIAL37520-100G SIAL37520-25G
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 150…155 °C
Densidade: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003370
Número CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079