Print…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 115 EUR
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihydroxybenzaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Peso Molecular: 138.12 g/mol
Ponto de ebulição: 295
Ponto de Fusão: 150…155 °C
Densidade: 1.505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003370
Número CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Encomendar
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol