Print…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
114850250 114851000
ACRO114850250EA 116 EUR
ACRO114850250 ACRO114851000
3,4-Dihydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Peso Molecular: 138.12 g/mol
Ponto de ebulição: 295
Ponto de Fusão: 152…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003370
Número CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Encomendar
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm