Print…
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15565.03 A15565.06 A15565.14
A15565.03EA 31.6 EUR
A15565.03 A15565.06 A15565.14
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1194-98-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1363961
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 60…65 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Densidade: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003333
Número CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6