Print…
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12868.14 A12868.22 A12868.36
A12868.14EA 60.7 EUR
A12868.14 A12868.22 A12868.36
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 95-01-2 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 220°/22mm Merck Reference: 14,8156 MDL No.: MFCD00011686
Fórmula: C₇H₆O₃
Peso Molecular: 138.12 g/mol
Ponto de ebulição: 220 °C (22 mmHg)
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Densidade: 1.448 g/cm³ (–93 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011686
Número CAS: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324