Print…
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
173640250 173641000 173645000
ACRO173640250EA 54.3 EUR
ACRO173640250 ACRO173641000 ACRO173645000
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Peso Molecular: 138.12 g/mol
Ponto de ebulição: 220…228 °C (22 mmHg)
Ponto de Fusão: 133…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011686
Número CAS: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324
Encomendar
Appearance Light beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥97.5 %