Print…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13490.06 A13490.14 A13490.22
A13490.06EA 37.4 EUR
A13490.06 A13490.14 A13490.22
2,3-Dihydroxybenzaldehyde ≥97%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 24677-78-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 106-109° Beilstein Reference: 2041781
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003324
Número CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1