Print…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
183510050 183510250
ACRO183510050EA 34.1 EUR
ACRO183510050 ACRO183510250
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 104…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003324
Número CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
Encomendar
Appearance Light yellow to green-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %