Print…

4-Hidroxibenzaldeído, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

54590-250G-F 54590-50G-F
SIAL54590-250G-FEA 156 EUR
SIAL54590-250G-F SIAL54590-50G-F
4-Hidroxibenzaldeído, Sigma-Aldrich®
4-Hidroxibenzaldeído
Fórmula: C₇H₆O₂
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: 116
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 174
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006939
Número CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR