4-Hidroxibenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13580.14
A13580.22
A13580.36
A13580.14EA
24.8
EUR
A13580.14
A13580.22
A13580.36
4-Hidroxibenzaldeído ≥98%
4-Hidroxibenzaldeído
Purity: 98%
CAS No.: 123-08-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 174°(345°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 191°/50mm
Beilstein Reference: 471352
Merck Reference: 14,4811
MDL No.: MFCD00006939
Fórmula:
C₇H₆O₂ Peso Molecular: 122.12 g/mol Ponto de ebulição: 191 °C (50 mmHg) Ponto de Fusão: 115…119 °C Densidade: 1.129 Ponto de Inflamação: 174 °C (345 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006939 Número CAS: 123-08-0 EINECS: 204-599-1 Merck Index: 13,04836 |