Print…
4-Hidroxibenzaldeído 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
162770010 162770500 162772500 162770025
ACRO162770010EA 293 EUR
ACRO162770010 ACRO162770500 ACRO162772500 ACRO162770025
4-Hidroxibenzaldeído 99%
4-Hidroxibenzaldeído
Fórmula: C₇H₆O₂
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006939
Número CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)