Print…
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
120961000 120965000
ACRO120961000EA 53 EUR
ACRO120961000 ACRO120965000
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
3-Hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₂
Ponto de ebulição: 191 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: 101…105 °C
Densidade: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003368
Número CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥98.0 %