Print…
Salicilaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9025
8.00640.0005EA 25 EUR
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9025
Salicilaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Salicilaldeído
Fórmula: C₇H₆O₂
Ponto de ebulição: 196 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003317
Número CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08405
Encomendar
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C