Print…
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15038.22 A15038.14 A15038.36
A15038.22EA 73.1 EUR
A15038.22 A15038.14 A15038.36
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 86-81-7 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 163-165°/10mm MDL No.: MFCD00003364
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Peso Molecular: 196.2 g/mol
Ponto de ebulição: 163…165 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 73…77 °C
Densidade: 1.367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003364
Número CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6