Print…
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
139910250 139911000 139915000
ACRO139910250EA 24 EUR
ACRO139910250 ACRO139911000 ACRO139915000
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Peso Molecular: 196.2 g/mol
Ponto de ebulição: 163…165 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 73…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003364
Número CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 76 °C
GC ≥96.0 %