Print…
Syringaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
A12933.06 A12933.14 A12933.22
A12933.06EA 32.2 EUR
A12933.06 A12933.14 A12933.22
Syringaldehyde ≥98%
Syringaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 134-96-3 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 110-113° Boiling Point: 192-193°/14mm Merck Reference: 14,9015 MDL No.: MFCD00006943
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 192…193 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006943
Número CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 14,9015