Print…
Syringaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
132880050 132880250 132881000
ACRO132880050EA 26.5 EUR
ACRO132880050 ACRO132880250 ACRO132881000
Syringaldehyde 98%
Syringaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 192…193 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Densidade: 1,013 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006943
Número CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥97.5 %