Print…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15109.06 A15109.14 A15109.22
A15109.06EA 67.1 EUR
A15109.06 A15109.14 A15109.22
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 7311-34-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 115-118°/1mm Beilstein Reference: 2042374 MDL No.: MFCD00003366
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 115…118 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003366
Número CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6